4-(2-Thiazolyl)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR913227-1GEA
168
EUR
APOSOR913227-1G
APOSOR913227-5G
4-(2-Thiazolyl)phenol 95%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Formula:
C₉H₇NOS MW: 177,28 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368615 Núm. CAS: 81015-49-8 |