3-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR913214-1GEA
98.9
EUR
APOSOR913214-1G
APOSOR913214-250MG
3-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
3-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Formula:
C₈H₇N₃O₂ MW: 177,1601 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07082699 Núm. CAS: 40621-84-9 |