(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR913029-5GEA
597
EUR
APOSOR913029-5G
APOSOR913029-1G
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine
Formula:
C₉H₁₈N₂ MW: 154,2500 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04117879 Núm. CAS: 60419-23-0 |