N-Boc-aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR912520-100GEA 401 EUR
APOSOR912520-100G APOSOR912520-25G
N-Boc-aniline 98%
N-Boc-aniline
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043723
Núm. CAS: 3422-01-3