Ethyl-2-methoxyisonicotinate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR907546-10GEA
582
EUR
APOSOR907546-10G
APOSOR907546-5G
APOSOR907546-1G
Ethyl-2-methoxyisonicotinate 96%
Ethyl-2-methoxyisonicotinate
Formula:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,1900 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11504865 Núm. CAS: 105596-61-0 |