1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR907490-1GEA
183
EUR
APOSOR907490-1G
APOSOR907490-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formula:
C₅H₉BN₂O₂ MW: 139,9500 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10703521 Núm. CAS: 847818-56-8 |