4-Bromo-5-chloroanthranilic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR907297-5GEA
190
EUR
APOSOR907297-5G
APOSOR907297-1G
APOSOR907297-25G
4-Bromo-5-chloroanthranilic acid 98%
4-Bromo-5-chloroanthranilic acid
Formula:
C₇H₅BrClNO₂ MW: 250,4800 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD10000554 Núm. CAS: 150812-32-1 |