6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR903923-250MGEA
51
EUR
APOSOR903923-250MG
APOSOR903923-1G
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₇H₄BrClN₂ MW: 231,4800 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11518983 Núm. CAS: 474708-88-8 |