2-Ethoxy-8-methylquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR901702-5GEA
147
EUR
APOSOR901702-5G
APOSOR901702-100G
APOSOR901702-25G
2-Ethoxy-8-methylquinoline 98%
2-Ethoxy-8-methylquinoline
Formula:
C₁₂H₁₃NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16036158 Núm. CAS: 1221793-63-0 |