4-Butoxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR900343-5GEA 118 EUR
APOSOR900343-5G APOSOR900343-25G APOSOR900343-100G
4-Butoxybenzonitrile 98%
4-Butoxybenzonitrile
Formula: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043482
Núm. CAS: 5203-14-5