4-Chloro-1-methylpiperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR8801-25GEA
62.6
EUR
APOSOR8801-25G
APOSOR8801-100G
APOSOR8801-1G
4-Chloro-1-methylpiperidine 98%
4-Chloro-1-methylpiperidine
Formula:
C₆H₁₂ClN MW: 133,6192 g/mol Pto. Ebullición: 160…165 °C Densidad: 1,02 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044489 Núm. CAS: 5570-77-4 EINECS: 226-942-4 UN: 1993 ADR: 3,III |