4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR8756-1GEA 53.9 EUR
APOSOR8756-1G APOSOR8756-5G
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₇H₂₆BNO₃
MW: 303,20 g/mol
Pto. de fusión: 84…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974052
Núm. CAS: 364794-79-6