Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR8742-25GEA
49.5
EUR
APOSOR8742-25G
APOSOR8742-100G
APOSOR8742-5G
Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico 95%
Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico
Formula:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol Pto. de fusión: 75…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008062 Núm. CAS: 56613-80-0 EINECS: 260-287-5 |