2-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR7770-1GEA 24.8 EUR
APOSOR7770-1G
2-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
2-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₀BrNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368229
Núm. CAS: 65000-13-7