5-Bromo-2-(dimethylamino)pyridine

Proveedor: Apollo Scientific

Atención

APOSOR7730-1GEA 14.7 EUR
APOSOR7730-1G
5-Bromo-2-(dimethylamino)pyridine
5-Bromo-2-(dimethylamino)pyridine
Formula: C₇H₉BrN₂
MW: 201,0600 g/mol
Pto. de fusión: 39…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00099486
Núm. CAS: 26163-07-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR