4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR7247-5GEA
90.2
EUR
APOSOR7247-5G
APOSOR7247-1G
APOSOR7247-25G
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Formula:
C₁₁H₁₇BO₃ MW: 208,06 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039035 Núm. CAS: 146449-90-3 |