4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR7158-1GEA 221 EUR
APOSOR7158-1G APOSOR7158-5G
4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid 97%
4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid
Formula: C₁₄H₁₃BO₄
MW: 256,0616 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179486
Núm. CAS: 139962-97-3