Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR7024-1GEA
14.7
EUR
APOSOR7024-1G
APOSOR7024-10G
APOSOR7024-5G
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2000 g/mol Pto. Ebullición: 104…105 °C/12mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06203773 Núm. CAS: 15012-36-9 |