ω,3-Dichloroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSOR6674-5GEA
201
EUR
APOSOR6674-5G
APOSOR6674-25G
APOSOR6674-1G
ω,3-Dichloroacetophenone
ω,3-Dichloroacetophenone
Formula:
C₈H₆Cl₂O Pto. de fusión: 40…42 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07783975 Núm. CAS: 21886-56-6 UN: 3261 ADR: 8,III |