3'-Acetamidoacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR6598-5GEA
14.7
EUR
APOSOR6598-5G
APOSOR6598-100G
APOSOR6598-25G
3'-Acetamidoacetophenone 98%
3'-Acetamidoacetophenone
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177,20 g/mol Pto. de fusión: 125…130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00032278 Núm. CAS: 7463-31-2 |