2-(Tributylstannyl)pyrazine
Peligro
APOSOR6448-1GEA 87.3 EUR
APOSOR6448-1G APOSOR6448-5G
2-(Tributylstannyl)pyrazine
2-(Tributylstannyl)pyrazine
Remainder non-aromatic trialkyl and tetraalkyltins.
Formula: C₁₆H₃₀N₂Sn
MW: 369,12 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C/1mmHg
Densidad: 1,1706 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01319077
Núm. CAS: 205371-27-3
UN: 2788
ADR: 6.1,III