3-Bromo-5-nitroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR61069-5GEA
19
EUR
APOSOR61069-5G
APOSOR61069-25G
3-Bromo-5-nitroanísol 98%
3-Bromo-5-nitroanísol
Formula:
C₇H₆BrNO₃ MW: 232,0300 g/mol Pto. de fusión: 85…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04112752 Núm. CAS: 16618-67-0 |