4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR60085-5GEA
539
EUR
APOSOR60085-5G
APOSOR60085-1G
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Formula:
C₆H₈BNO₃·H₂O MW: 152,94 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD07186213 Núm. CAS: 1256355-26-6 |