1H-Indazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR60061-10GEA 136 EUR
APOSOR60061-10G APOSOR60061-5G APOSOR60061-1G
1H-Indazole-4-carboxylic acid
1H-Indazole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840644
Núm. CAS: 677306-38-6