Ethyl-α-bromophenylacetate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSOR59981-250GEA
996
EUR
APOSOR59981-250G
APOSOR59981-50G
APOSOR59981-10G
Ethyl-α-bromophenylacetate
Ethyl-α-bromophenylacetate
Formula:
C₁₀H₁₁BrO₂ MW: 243,10 g/mol Pto. Ebullición: 164 °C/30mmHg Densidad: 1,389 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013536 Núm. CAS: 2882-19-1 EINECS: 220-735-2 UN: 3265 ADR: 8,III |