5-Chloro-2-nitrodiphenylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR59964-5GEA 65.5 EUR
APOSOR59964-5G APOSOR59964-25G
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine 98%
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
Formula: C₁₂H₉ClN₂O₂
MW: 248,6700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007287
Núm. CAS: 25781-92-4