Diphenylacetaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR59843-1GEA 65.5 EUR
APOSOR59843-1G APOSOR59843-5G
Diphenylacetaldehyde
Diphenylacetaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O
MW: 196,2400 g/mol
Pto. Ebullición: 315 °C
Densidad: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006972
Núm. CAS: 947-91-1
EINECS: 213-433-7