1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR59457-5GEA
141
EUR
APOSOR59457-5G
APOSOR59457-1G
APOSOR59457-25G
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene 95%
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene
Formula:
C₆H₂Br₂I₂ MW: 487,6970 g/mol Pto. de fusión: 167 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00082898 Núm. CAS: 63262-06-6 |