3-(2-Bromophenyl)-5-(2-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR59381-1GEA 176 EUR
APOSOR59381-1G
3-(2-Bromophenyl)-5-(2-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(2-Bromophenyl)-5-(2-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₄H₈BrClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02217449
Núm. CAS: 1000339-28-5