1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR59367-1GEA
176
EUR
APOSOR59367-1G
APOSOR59367-250MG
1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
1-Acetyl-6-chloro-1H-indazole
Formula:
C₉H₇ClN₂O Pto. de fusión: 90…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09878373 Núm. CAS: 708-40-7 |