N-p-Tolyl 4-boronobenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR59358-1GEA 176 EUR
APOSOR59358-1G
N-p-Tolyl 4-boronobenzenesulphonamide
N-p-Tolyl 4-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₁₃H₁₄BNO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878329
Núm. CAS: 957062-88-3