4-Chloropicolinamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR5724-5GEA
32.1
EUR
APOSOR5724-5G
APOSOR5724-25G
APOSOR5724-1G
APOSOR5724-100G
4-Chloropicolinamide 98%
4-Chloropicolinamide
Formula:
C₆H₅ClN₂O MW: 156,57 g/mol Pto. de fusión: 160…163 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01085339 Núm. CAS: 99586-65-9 |