2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR54554-5GEA
161
EUR
APOSOR54554-5G
APOSOR54554-25G
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Formula:
C₇H₁₂Cl₂N₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054337 Núm. CAS: 614-94-8 |