2-Amino-6-bromoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR54430-1GEA 270 EUR
APOSOR54430-1G
2-Amino-6-bromoquinoline
2-Amino-6-bromoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223,0700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 791626-58-9