Ethyl vanillate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR5260-100GEA
69.8
EUR
APOSOR5260-100G
APOSOR5260-500G
APOSOR5260-1KG
Ethyl vanillate 97%
Ethyl vanillate
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ MW: 196,20 g/mol Pto. de fusión: 39…44 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017269 Núm. CAS: 617-05-0 |