10-Undecynoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR52344-25GEA
439
EUR
APOSOR52344-25G
APOSOR52344-5G
10-Undecynoic acid
10-Undecynoic acid
Formula:
C₁₁H₁₈O₂ MW: 182,26 g/mol Pto. Ebullición: 180 °C/15mmHg Pto. de fusión: 40…42 °C Pto. de inflamación: 113 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00014389 Núm. CAS: 2777-65-3 EINECS: 220-471-8 |