N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
EDC HCl
, EDC
APOSOR5163-500GEA
97.4
EUR
APOSOR5163-500G
APOSOR5163-1KG
APOSOR5163-100G
N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato
N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato
Formula:
C₈H₁₇N₃·HCl MW: 191,7 g/mol Pto. de fusión: 110…115 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00012503 Núm. CAS: 25952-53-8 EINECS: 247-361-2 |