Ácido 2-hidroxinicotinico 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Ácido 1,2-dihidro-2-oxonicotínico

APOSOR5073-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5073-1G
Ácido 2-hidroxinicotinico 98%
Ácido 2-hidroxinicotinico
Formula: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Pto. de fusión: 258…261 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010100
Núm. CAS: 609-71-2
EINECS: 210-198-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR