3',5'-Diacetoxyacetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR4947-100GEA 165 EUR
APOSOR4947-100G APOSOR4947-25G
3',5'-Diacetoxyacetophenone 97%
3',5'-Diacetoxyacetophenone
Formula: C₁₂H₁₂O₅
MW: 236,2207 g/mol
Pto. de fusión: 94…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008702
Núm. CAS: 35086-59-0