1,2-Epoxycyclopentane
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSOR4849-5GEA 87.3 EUR
APOSOR4849-5G APOSOR4849-25G
1,2-Epoxycyclopentane
1,2-Epoxycyclopentane
Formula: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Pto. Ebullición: 101…102 °C
Densidad: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005161
Núm. CAS: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
UN: 1993
ADR: 3,II