4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR48251-1GEA
127
EUR
APOSOR48251-1G
APOSOR48251-250MG
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₈H₉BO₄ MW: 179,9700 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03425919 Núm. CAS: 90111-58-3 |