4-Bromo-4'-iodobiphenyl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR480674-25GEA
75.7
EUR
APOSOR480674-25G
4-Bromo-4'-iodobiphenyl 98%
4-Bromo-4'-iodobiphenyl
Formula:
C₁₂H₈BrI MW: 359,00 g/mol Pto. de fusión: 175…179 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD17676204 Núm. CAS: 105946-82-5 UN: 3152 ADR: 9,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...