4-Methoxythioanisole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR480615-100GEA 216 EUR
APOSOR480615-100G
4-Methoxythioanisole 97%
4-Methoxythioanisole
Formula: C₈H₁₀OS
MW: 154,2294 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010587
Núm. CAS: 1879-16-9