L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR480599-250GEA 161 EUR
APOSOR480599-250G APOSOR480599-100G
L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride 98%
L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride
Formula: C₉H₁₈ClNO₄
MW: 239,696 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012509
Núm. CAS: 1118-89-4