Benzyl chloromethyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR47887-100GEA
256
EUR
APOSOR47887-100G
APOSOR47887-250G
APOSOR47887-1KG
Benzyl chloromethyl ether
Benzyl chloromethyl ether
Formula:
C₈H₉ClO MW: 156,61 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000886 Núm. CAS: 3587-60-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |