1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR47823-5GEA
21.9
EUR
APOSOR47823-5G
APOSOR47823-25G
APOSOR47823-1G
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 97%
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one
Formula:
C₆H₅N₃O MW: 135,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08234923 Núm. CAS: 3680-71-5 |