2-Chlorothioxanthone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR471609-100GEA 207 EUR
APOSOR471609-100G
2-Chlorothioxanthone 98%
2-Chlorothioxanthone
Formula: C₁₃H₇ClOS
MW: 246,72 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005067
Núm. CAS: 86-39-5