Methyl-2,5-dibromobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR4690-25GEA 93.1 EUR
APOSOR4690-25G
Methyl-2,5-dibromobenzoate 98%
Methyl-2,5-dibromobenzoate
Formula: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Pto. de fusión: 48…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144757
Núm. CAS: 57381-43-8