(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR4577-25GEA 179 EUR
APOSOR4577-25G APOSOR4577-5G
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride 98%
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO
MW: 137,6100 g/mol
Pto. de fusión: 185…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426348
Núm. CAS: 475058-41-4