3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR452066-1GEA
127
EUR
APOSOR452066-1G
APOSOR452066-25G
APOSOR452066-5G
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Formula:
C₁₁H₁₄O₄ MW: 210,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00598205 Núm. CAS: 22174-29-4 |